Merck
10783
Antimony(III) sulfate
≥95.0%
Synonyma:
Antimony trisulfate, Diantimony trisulfate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Sb2(SO4)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
531.71
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-207-6
MDL number:
Assay:
≥95.0%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95.0%
form
powder
reaction suitability
core: antimony, reagent type: catalyst
SMILES string
[Sb+3].[Sb+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.2Sb/c3*1-5(2,3)4;;/h3*(H2,1,2,3,4);;/q;;;2*+3/p-6
InChI key
MVMLTMBYNXHXFI-UHFFFAOYSA-H
Application
Antimony(III) sulfate may be used as a catalyst for the imino Diels-Alder reaction of Schiff′s bases with N-vinylpyrrolidin-2-one to yield 2-aryl-4-(20 -oxopyrrolidinyl-10 )-1,2,3,4- tetrahydroquinolines.
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)