Control de la higiene
Desde las materias primas y el suministro de agua hasta el envasado, el entorno de producción de alimentos es sensible a la contaminación microbiológica. El control de la higiene en combinación con el control de la calidad pueden garantizar las condiciones sanitarias de las instalaciones de fabricación de alimentos sólidos y líquidos, y minimizar el riesgo de contaminación cruzada de productos y personal dentro de los entornos correspondientes. Esto se puede lograr verificando sistemáticamente la efectividad de las prácticas de limpieza y desinfección de equipos, personal y superficies de mucho contacto con respecto a los microorganismos.
Para controlar rápidamente la higiene de las superficies y la eficacia de la limpieza, utilizamos métodos de detección bien conocidos y aceptados, como la detección del ATP (trifosfato de adenosina), el NAD/NADH(dinucleótido de nicotinamida y adenina) y las proteínas. Estos métodos sirven como indicadores fiables. Para pruebas microbianas rápidas, nuestras ofertas incluyen soluciones para el control del aire (activo y pasivo), los patógenos transmitidos por alimentos (PCR, inmunoanálisis y ELISA), así como eMcollect.
Para la supervisión tradicional, utilizamos diversos medios selectivos (analizadores de hisopos de inmersión y láminas de contacto) para controlar las condiciones de higiene en superficies o en muestras líquidas. Además, nuestra gama de reactivos analíticos y sistemas fotométricos permite el control de la desinfección a través de pruebas semicuantitativas y cuantitativas de cloro y compuestos de amonio cuaternario.
Encuentre nuestra biblioteca de notas de aplicación para control del ATP, indicadores de alérgenos proteicos, vigilancia medioambiental, y más para métodos de supervisión de la higiene.
Comprar productos
Products
Recursos relacionados
- Application Note: FLASH® RT Allergen Indicator Total Protein Test
FLASH® RT is designed for use at room temperature and can detect as little as 20 µg of total protein within 10 minutes.
- Flyer: FLASH® Allergen Indicator Protein (AIP) Test for “Big 9”
FLASH® AIP Test, a rapid and reliable protein indicator test that can detect allergenic proteins from “Big 9” including sesame
- Application Note: ATP Testing Comparison on Disinfectants
The impact of disinfectants & sanitizers on the ATP signal is studied using a panel of industrial products commonly applied in the food, beverage and other regulated industries.
- Application Note: FREE vs Total ATP
Total ATP is the sum of free ATP and intracellular ATP. ATP is permanently renewed and recycled within the cell, but its production immediately stops when the cell dies.
- Brochure: MVP ICON® ATP Testing System
MVP ICON® sampling devices are designed to compensate for variations in swabbing technique, so no matter how many technicians you have or the frequency of staff turnover, you can be assured of accurate, consistent readings.
- Application Note: HY-LiTE® Testing of Paints and Coatings Samples
Regular microbial monitoring of paints and coatings is important to ensure timely action that affects quality and processes.
- Application Note: HY-LiTE® Surface Testing for Biofilm Contamination
The presence of biofilm in a system may sometimes be diagnosed by elevated readings of extra-cellular (Free) ATP and/or other metabolites in the liquid.
- Application Note: HY-LiTE® Plus – Testing of Biocide Efficacy
This document describes the method to demonstrate the speed and mode of action of different Biocides in water samples naturally contaminated or spiked with bacterial cultures.
- Application Note: Suspended Reading of HY-LiTE® Tests
The HY-LiTE® Liquid Test Pens are ready-to-use pens that measure total ATP in liquid samples using the HY-LiTE® 2/2A luminometer.
- Application Note: Suitability of MC Media Pad® for Hygiene Monitoring
The study focused on usage of MC‑Media Pad® in passive air, personnel and surface monitoring in comparison to standard test methods.
- Brochure: Swab & Sampler Test Kits for Quality Control
This technique eliminates the cumbersome and expensive hardware and materials associated with traditional testing techniques.
- Flyer: Envirocheck® Dip Slides
Envirocheck® Dip Slides provide semi-quantitative detection of microorganisms on surfaces and in liquids.
Análisis del ATP
La prueba del ATP es un método sensible y rápido para medir el crecimiento de microorganismos a través de la detección del trifosfato de adenosina (ATP), una molécula transportadora de energía que se encuentra en las células vivas.
Nuestro MVP ICON® es un sistema de análisis del ATP y una plataforma informática que combinan el análisis de peligros y críticos puntos de control (HACCP) y el control de la higiene con poderosas capacidades de gestión del programa.
Para aplicaciones industriales especializadas como pruebas de combustible, fluidos de procesos industriales y evaluación del grado de contaminación microbiológica para determinar la calidad del agua, nuestro sistema de control HY-LITE®2 ATP con el software TREND2 proporcionan mediciones y un rendimiento sin precedentes.
Análisis de proteínas
Las superficies de contacto con el alimento pueden parecer limpias pero seguir teniendo trazas de restos de proteínas, que son difíciles de eliminar. Indetectables, pueden aportar una fuente nutritiva para el crecimiento de bacterias nocivas. Y, dado que la mayoría de los alérgenos alimentarios son proteínas, el análisis regular de las proteínas puede constituir un método efectivo para verificar los métodos de limpieza y evitar la contaminación cruzada de los productos que carecen de alérgenos. La prueba de proteínas totales FLASH® brinda una lectura visual con resultados en 10 minutos, lo que permite la adopción inmediata de medidas correctoras. No es requerido ningún instrumento y la prueba puede ser realizada por todo el personal sin necesidad de una extensa formación.
Análisis del NAD
Los dinucleótidos de nicotinamida y adenina (NAD y NADH) son compuestos que se encuentran en todas las células vivas, incluidos los microorganismos. Los kits de detección HY-RiSE® miden con rapidez y fiabilidad el NAD y sus fosfatos, e indican la presencia de microorganismos mediante la aparición de color en la tira reactiva.
COMPROBADORES DE HISOPOS Y LÁMINAS DE CONTACTO DE INMERSIÓN
Los hisopos y los láminas de inmersión están diseñados para la supervisión de las superficies en las zonas de difícil acceso. Estas técnicas no requieren el caro y engorroso equipo y materiales asociados con los métodos de ensayo tradicionales
Los hisopos y los portaobjetos de inmersión deshidratados, listos para usar, están diseñados para un recuento microbiológico cómodo en una amplia variedad de aplicaciones. Son cómodos y fáciles de usar, y adecuados para muestras líquidas y en hisopos.
Nuestras láminas de inmersión Envirocheck® para la detección semicuantitativa de microorganismos sobre las superficies y en los líquidos consisten en paletas flexibles recubiertas con diferentes medios nutritivos. Después del muestreo y la incubación, pueden determinarse dos parámetros en una sola etapa.
Métodos rápidos
Métodos tradicionales