Centro de referencia de las disoluciones tampón
- Tabla de intervalos de pH de tampones biológicos seleccionados (25°C, 0,1 M)
- Tabla de preparación del tampón Tris o Trizma®, pH frente a temperatura
- Preparación del tampón fosfato, disolución 0,2 M
- Preparación del tampón ácido cítrico – Na2HPO4, pH 2,6-7,6
- Preparación del tampón ácido cítrico – citrato de sodio, pH 3,0-6,2
- Preparación del tampón acetato de sodio – ácido acético, pH 3,7-5,6
- Preparación del tampón NA2HPO4– NaH2PO4, pH 5,8-8,0 a 25 °C.
- Preparación del tampón imidazol (glioxalina) – HCl, pH 6,2-7,8 a 25 °C.
- Preparación del tampón carbonato de sodio – bicarbonato de sodio, pH 9,2-10,8
- Fórmulas y ecuaciones para preparación de disoluciones tampón
Elección del tampón biológico adecuado
Elija la disolución tampón en función de sus requisitos de pH, así como del pKa, una medida de la fuerza del ácido que tiene en cuenta el pH, la concentración y la temperatura. También debe considerar los requisitos reguladores o de pureza para su aplicación exacta. Las siguientes tablas le ayudarán a manejarse por la preparación de muchas disoluciones tampón comunes por pH y pKa.
Además de las tablas siguientes, hemos desarrollado varias calculadoras de recetas de disoluciones tampón para ayudarle en la preparación de las disoluciones tampón.
TBE y TAE para electroforesis en gel tienen recetas ligeramente más complicadas. Podemos ayudarle a elegir la correcta.
¿Qué son los grados de amortiguamiento?
El grado de amortiguamiento indica la calidad y los niveles de impureza apropiados para diferentes usos. Proporcionamos seis grados de amortiguamiento indicados para uso general en el laboratorio, formulación y fabricación farmacéutica final, y aplicaciones intermedias que pueden requerir el análisis de trazas metálicas o materiales de una pureza especificada.
Tabla de intervalos de pH de tampones biológicos seleccionados (25°C, 0,1 M) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Disoluciones tampón | Intervalo de pH útil | pKa (a 20 °C) | pKa (a 25 °C) | pKa (a 37 °C) | Grado de reactivo | Grado certificado BioPerformance |
MES | 5,5 – 6,7 | 6,16 | 6,10 | 5,97 | M8250 | M2933 |
bis-Tris | 5,8 – 7,2 | n/a | 6,50 | 6,36 | B9754 | B4429 |
ADA | 6,0 – 7,2 | 6,65 | 6,59 | 6,46 | A9883 | n/a |
ACES | 6,1 – 7,5 | 6,88 | 6,78 | 6,54 | A9758 | A3594 |
PIPES | 6,1 – 7,5 | 6,80 | 6,76 | 6,66 | P6757 | P1851 |
MOPSO | 6,2 – 7,6 | n/a | 6,90 | 6,75 | M8389 | n/a |
Propano bis- Tris | 6,3 – 9,5 | n/a | 6,8, 9,0 | n/a | B6755 | B4679 |
BES | 6,4 – 7,8 | 7,17 | 7,09 | 6,90 | B9879 | B4554 |
MOPS | 6,5 – 7,9 | 7,28 | 7,20 | 7,02 | M1254 | M3183 |
TES | 6,8 – 8,2 | 7,50 | 7,40 | 7,16 | T1375 | T5691 |
HEPES | 6,8 – 8,2 | 7,55 | 7,48 | 7,31 | H3375 | H4034 |
DIPSO | 7,0 – 8,2 | n/a | 7,60 | 7,35 | n/a | n/a |
MOBS | 6,9 – 8,3 | n/a | 7,60 | n/a | M3295 | n/a |
TAPSO | 7,0 – 8,2 | n/a | 7,60 | 7,39 | T9269 | n/a |
Tris o Trizma® | 7,0 – 9,0 | 8,20 | 8,06 | 7,72 | T1503 | T6066 |
HEPPSO | 7,1 – 8,5 | n/a | 7,80 | 6,66 | n/a | n/a |
POPSO | 7,2 – 8,5 | n/a | 7,80 | 7,63 | P3405 | n/a |
TEA | 7,3 – 8,3 | n/a | 7,80 | n/a | n/a | n/a |
EPPS | 7,3 – 8,7 | n/a | 8,00 | n/a | E9502 | E0276 |
Tricina | 7,4 – 8,8 | 8,16 | 8,05 | 7,80 | T0377 | T5816 |
Gly-Gly | 7,5 – 8,9 | n/a | 8,20 | n/a | G1002 | G3915 |
Bicina | 7,6 – 9,0 | 8,35 | 8,26 | 8,04 | B3876 | n/a |
HEPBS | 7,6 – 9,0 | n/a | 8,30 | n/a | H6903 | n/a |
TAPS | 7,7-9,1 | 8,49 | 8,40 | 8,18 | T5130 | T5316 |
AMPD | 7,8 – 9,7 | n/a | 8,80 | n/a | A9754 | n/a |
TABS | 8,2 – 9,6 | n/a | 8,90 | n/a | n/a | n/a |
AMPSO | 8,3 – 9,7 | n/a | 9,00 | 9,10 | A6659 | n/a |
CHES | 8,6 – 10,0 | 9,55 | 9,49 | 9,36 | C2885 | n/a |
CAPSO | 8,9 – 10,3 | n/a | 9,60 | 9,43 | C2278 | n/a |
AMP | 9,0 – 10,5 | n/a | 9,70 | n/a | n/a | n/a |
CAPS | 9,7 – 11,1 | 10,56 | 10,40 | 10,02 | C2632 | n/a |
CABS | 10,0 – 11,4 | n/a | 10,70 | n/a | C5580 | n/a |
PH a temperatura | ||
---|---|---|
5 °C | 25 °C | 37 °C |
7,76 | 7,20 | 6,91 |
7,89 | 7,30 | 7,02 |
7,97 | 7,40 | 7,12 |
8,07 | 7,50 | 7,22 |
8,18 | 7,60 | 7,30 |
8,26 | 7,70 | 7,40 |
8,37 | 7,80 | 7,52 |
8,48 | 7,90 | 7,62 |
8,58 | 8,00 | 7,71 |
8,68 | 8,10 | 7,80 |
8,78 | 8,20 | 7,91 |
8,88 | 8,30 | 8,01 |
8,98 | 8,40 | 8,10 |
9,09 | 8,50 | 8,22 |
9,18 | 8,60 | 8,31 |
9,28 | 8,70 | 8,42 |
9,36 | 8,80 | 8,51 |
9,47 | 8,90 | 8,62 |
9,56 | 9,00 | 8,70 |
g/l para una disolución 0,05 M. | ||||
---|---|---|---|---|
HCL de Trizma® | Base Trizma® | |||
7,02 | 0,67 | |||
6,85 | 0,80 | |||
6,61 | 0,97 | |||
6,35 | 1,18 | |||
6,06 | 1,39 | |||
5,72 | 1,66 | |||
5,32 | 1,97 | |||
4,88 | 2,30 | |||
4,44 | 2,65 | |||
4,02 | 2,97 | |||
3,54 | 3,34 | |||
3,07 | 3,70 | |||
2,64 | 4,03 | |||
2,21 | 4,36 | |||
1,83 | 4,65 | |||
1,50 | 4,90 | |||
1,23 | 5,13 | |||
0,96 | 5,32 | |||
0,76 | 5,47 |
Fosfato de potasio monobásico anhidro g/l | Fosfato de sodio dibásico heptahidratado g/l | pH 23 °C |
---|---|---|
22,4 | 3,49 | 5,7 |
22,08 | 4,29 | 5,8 |
21,60 | 5,37 | 5,9 |
21,05 | 6,60 | 6,0 |
20,40 | 8,05 | 6,1 |
19,56 | 9,93 | 6,2 |
18,60 | 12,07 | 6,3 |
17,64 | 14,22 | 6,4 |
16,44 | 16,90 | 6,5 |
15,00 | 20,12 | 6,6 |
13,56 | 23,34 | 6,7 |
12,24 | 26,29 | 6,8 |
Fosfato de potasio monobásico anhidro g/l | Fosfato de sodio dibásico heptahidratado g/l | pH 23 °C |
---|---|---|
10,80 | 29,51 | 6,9 |
9,36 | 32,73 | 7,0 |
7,92 | 35,95 | 7,1 |
6,72 | 38,63 | 7,2 |
5,52 | 41,31 | 7,3 |
4,56 | 43,46 | 7,4 |
3,84 | 45,07 | 7,5 |
3,12 | 46,68 | 7,6 |
2,52 | 48,55 | 7,7 |
2,04 | 49,09 | 7,8 |
1,68 | 49,89 | 7,9 |
1,27 | 50,81 | 8,0 |
pH | x ml ácido cítrico-0,1 M | y ml Na2HPO4-0,2 M |
---|---|---|
2,6 | 89,10 | 10,90 |
2,8 | 84,15 | 15,85 |
3,0 | 79,45 | 20,55 |
3,2 | 75,30 | 24,70 |
3,4 | 71,50 | 28,50 |
3,6 | 67,80 | 32,20 |
3,8 | 64,50 | 35,50 |
4,0 | 61,45 | 38,55 |
4,2 | 58,60 | 41,40 |
4,4 | 55,90 | 44,10 |
4,6 | 53,25 | 46,75 |
4,8 | 50,70 | 49,30 |
5,0 | 48,50 | 51,50 |
5,2 | 46,40 | 53,60 |
5,4 | 44,25 | 55,75 |
5,6 | 42,00 | 58,00 |
5,8 | 39,55 | 60,45 |
6,0 | 36,85 | 63,15 |
6,2 | 33,90 | 66,10 |
6,4 | 30,75 | 69,25 |
6,6 | 27,25 | 72,75 |
6,8 | 22,75 | 77,25 |
7,0 | 17,65 | 82,35 |
7,2 | 13,05 | 86,95 |
7,4 | 9,15 | 90,85 |
7,6 | 6,35 | 93,65 |
pH | x ml ácido cítrico-0,1 M | y ml citrato de trisodio-0,1 M |
---|---|---|
3,0 | 82,0 | 18,0 |
3,2 | 77,5 | 22,5 |
3,4 | 73,0 | 27,0 |
3,6 | 68,5 | 31,5 |
3,8 | 63,5 | 36,5 |
4,0 | 59,0 | 41,0 |
4,2 | 54,0 | 46,0 |
4,4 | 49,5 | 50,5 |
4,6 | 44,5 | 55,5 |
4,8 | 40,0 | 60,0 |
5,0 | 35,0 | 65,0 |
5,2 | 30,5 | 69,5 |
5,4 | 25,5 | 74,5 |
5,6 | 21,0 | 79,0 |
5,8 | 16,0 | 84,0 |
6,0 | 11,5 | 88,5 |
6,2 | 8,0 | 92,0 |
pH, 18 °C | x ml NaOAc- 0,2 M | y ml HOAc - 0,2 M |
---|---|---|
3,7 | 10,0 | 90,0 |
3,8 | 12,0 | 88,0 |
4,0 | 18,0 | 82,0 |
4,2 | 26,5 | 73,5 |
4,4 | 37,0 | 63,0 |
4,6 | 49,0 | 51,0 |
4,8 | 59,0 | 41,0 |
5,0 | 70,0 | 30,0 |
5,2 | 79,0 | 21,0 |
5,4 | 86,0 | 14,0 |
5,6 | 91,0 | 9,0 |
Preparación del tampón Na2HPO4 – NaH2PO4, pH 5,8-8,0 a 25 °C1
Na2HPO4 • 2H2O, PM 178,05; 0,2 M contiene 35,61 g/l. Na2HPO4 • 12H2O, PM 358,22; 0,2 M contiene 71,64 g/l. NaH2PO4 • H2O, PM 138,01; 0,2 M contiene 27,6 g/l. NaH2PO4 • 2H2O, PM 156,03; 0,2 M contiene 31,21 g/l.
x ml 0,2 M-Na2HPO4 y ml 0,2 M-NaH2PO4; diluido hasta 100 ml con H2O
pH, 25 °C | x ml Na2HPO4-0,2 M | y mL NaH2PO4-0,2 M |
---|---|---|
5,8 | 4,0 | 46,0 |
6,0 | 6,15 | 43,85 |
6,2 | 9,25 | 40,75 |
6,4 | 13,25 | 36,75 |
6,6 | 18,75 | 31,25 |
6,8 | 24,5 | 25,5 |
7,0 | 30,5 | 19,5 |
7,2 | 36,0 | 14,0 |
7,4 | 40,5 | 9,5 |
7,6 | 43,5 | 6,5 |
7,8 | 45,75 | 4,25 |
8,0 | 47,35 | 2,65 |
pH, 25 °C | x ml HCl- 0,2 M |
---|---|
6,2 | 21,45 |
6,4 | 19,9 |
6,6 | 17,75 |
6,8 | 15,2 |
7,0 | 12,15 |
7,2 | 9,3 |
7,4 | 6,8 |
7,6 | 4,65 |
7,8 | 3,0 |
20 °C | 37 °C | ||
---|---|---|---|
x ml Na2CO3-0,1 M | y ml Na2HCO3-0,1 M | ||
9,2 | 8,8 | 10 | 90 |
9,4 | 9,1 | 20 | 80 |
9,5 | 9,4 | 30 | 70 |
9,8 | 9,5 | 40 | 60 |
9,9 | 9,7 | 50 | 50 |
10,1 | 9,9 | 60 | 40 |
10,3 | 10,1 | 70 | 30 |
10,5 | 10,3 | 80 | 20 |
10,8 | 10,6 | 90 | 10 |
Fórmulas y ecuaciones para preparación de disoluciones tampón
Porcentaje por peso (p/v)
(% tampón deseado / 100) x volumen final del tampón (ml) = g de material de partida necesario.
Disoluciones molares
molaridad deseada x peso de la fórmula x volumen final de la disolución (l) = gramos necesarios
Ecuación de Henderson-Hasselbach
Método