Merck
InicioAplicacionesQuímica analíticaAnálisis y valoración de Karl Fischer
Análisis y valoración de Karl Fischer
Valoración de Karl Fischer para análisis del contenido de agua en sólidos, líquidos y gases
¿Qué es valoración?
La valoración es una técnica analítica cuantitativa en la que se utiliza una disolución de concentración conocida, el valorante, para determinar la concentración exacta de un compuesto desconocido o la pureza de una sustancia. Durante una valoración, se añade el valorante gota a gota a la muestra disuelta, ya sea manualmente con una bureta de vidrio o con un valorador automático. La valoración es completa cuando se ha añadido suficiente disolución de valoración para que reaccione con todo el analito de la muestra. Un exceso de iones del valorador se identifica mediante un cambio de color del indicador o por cambio en el potencial eléctrico. Este momento en el que finaliza la reacción química se denomina «punto de equivalencia» o «punto final». Por último, la cantidad exacta del analito puede calcularse a partir del volumen de la disolución de valoración consumida.  
Categorías destacadas
La imagen muestra una botella blanca de disolución líquida Titripac junto a su embalaje. La botella tiene un tapón negro y está parcialmente envuelta con una etiqueta que contiene texto y el logotipo de la marca. El embalaje es blanco con detalles verdes y muestra, entre otra información, el nombre del producto, instrucciones de uso y un código QR. La botella y la caja están colocadas contra un fondo liso y de color claro. La caja tiene un asa recortada para facilitar su transporte.
Reactivos para valoración
Resultados de valoración fiables con disoluciones volumétricas, envases innovadores y opciones de transferencia de datos RFID.
Comprar productos
Tres botellas de reactivo de valoración sobre una mesa de laboratorio
Reactivos de Karl Fischer
Asegure una determinación rápida y precisa del agua con los valorantes Aquastar®. Descubra los reactivos, los patrones de agua y las disoluciones Karl Fischer para un análisis fiable.
Comprar productos
La imagen muestra un entorno farmacéutico con una botella médica etiquetada para reactivos Karl Fischer, rodeada de jeringas y documentos informativos, probablemente utilizados para la determinación precisa de la humedad en entornos sanitarios o de laboratorio.
Patrones de Karl Fischer
Determine fácilmente el contenido de agua en sólidos, líquidos y gases utilizando los reactivos Aquastar®. Resultados precisos con nuestros patrones de agua para valoraciones.
Comprar productos
Valoración de Karl Fischer (KF)
La valoración de Karl Fischer es un método muy extendido utilizado en el control de calidad y durante los procesos, producción, investigación y desarrollo para determinar la cantidad de agua presente en muestras sólidas, líquidas o gaseosas. El agua puede afectar de manera adversa a la calidad, la estabilidad y otras propiedades físicas y químicas de las materias primas, productos intermedios y productos acabados. Este método rápido y preciso puede cuantificar el contenido de agua en una variedad de sustancias en concentraciones de 10 ppm al 100 %. Las farmacopeas, la normativa alimentaria, las directrices ISO y los métodos de la ASTM (Sociedad Americana para Pruebas y Materiales) exigen la determinación precisa del agua para asegurar la calidad y la estabilidad de las materias primas y los productos acabados.
Métodos de valoración de Karl Fischer
Tanto los métodos de valoración volumétrica como culombimétrica de Karl Fischer utilizan una detección de punto final bi-potenciométrica para cuantificar el yodo consumido por el agua de la muestra. Un exceso de yodo en la cubeta de valoración conduce a un cambio de potencial, lo que indica el final de la valoración. En ese momento, se interrumpe la adición o generación de yodo. Se prefiere el método culombimétrico para muestras líquidas y con bajo contenido de agua; el método volumétrico se utiliza para muestras sólidas y líquidas, y puede utilizarse también para un mayor contenido de agua.
Búsqueda de documento
¿Busca información más específica?
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Buscar documentos