Materiales de referencia digitales
ChemisTwin™, la primera plataforma digital de materiales de referencia
Confirme sin esfuerzo las estructuras de los compuestos y cuantifique las muestras con solo unos clics utilizando Chemistwin™. Gracias a los materiales de referencia digitales (dRM), nuestra plataforma web automatiza los análisis de RMN y aporta confianza y uniformidad a sus resultados.
Desarrollados y validados por nuestros científicos expertos en RMN, nuestros dRM ofrecen una mayor comodidad y fiabilidad en comparación con los bancos espectrales tradicionales. Con acceso instantáneo a la base de datos dRM más reciente y fiable, vea cómo ChemisTwin ™ puede transformar sus análisis sistemáticos de RMN
Beneficios
- Datos de dRM en los que puede confiar, desarrollados por el mejor proveedor de materiales de referencia de su clase según las normas ISO9001.
- Reduzca el tiempo dedicado a tareas manuales como la búsqueda de bibliografía, el pesaje de materiales y la redacción de informes.
- Solución independiente del dispositivo, compatible con los principales dispositivos de RMN (> 300 MHz).
Testimonios de usuarios:
"Puedo ver el poder y la promesa que ChemisTwin brinda al sector. La introducción de materiales de referencia digitales (dRM), los flujos de trabajo guiados y la compatibilidad con los principales instrumentos de RMN lo hacen accesible a una gran variedad de usuarios, desde principiantes hasta avanzados. . Me entusiasma ver la nueva vía en cuanto a eficiencia a la que esta tecnología permitirá acceder a la comunidad científica, ya que simplificará la forma de hacer las cosas de cara al futuro."
-Roberto Chávez, doctorando y especialista en instrumentación RMN del Departamento de Química y Bioquímica de la UCLA
"Estoy muy emocionado. Todos los que trabajan con RMN pueden ver de inmediato las ventajas: es un ahorro de tiempo. ChemisTwin™ será un verdadero avance".
-Jefe de laboratorio de RMN, Pharma Diagnostics
"Es intuitivo y muy cómodo. La herramienta te lleva adonde tienes que ir y es fácil de usar".
-Científico principal de RMN, laboratorio contratado para I+D y control de calidad
"Yo personalmente invertiría en esta solución. El software facilitará mucho la vida de nuestros estudiantes y les ahorrará días [en la comprensión de sus espectros]".
-Jefe de laboratorio de RMN, Academia
Acceso a una base de datos de materiales de referencia digitales producidos por MilliporeSigma
La base de datos incluye compuestos de nuestro amplio catálogo de materiales de referencia certificados y patrones analíticos. Cada dRM es compatible con su material de referencia físico*. Y si no encuentra su compuesto favorito, solicite un nuevo dRM directamente en el portal.
Realización de análisis de RMN cualitativa
Empezando por el espectro de la muestra, cargue su archivo en el portal y seleccione hasta 5 dRM para análisis. Entre su muestra y los dRM, el algoritmo ChemisTwin™ tiene en cuenta los diferentes desplazamientos químicos debidos a la frecuencia y el disolvente, el contenido de humedad y la presencia de impurezas para confirmar una coincidencia.
Cuantificar cualquier compuesto
Siguiendo un flujo de trabajo de calibración guiado, puede cuantificar cualquier compuesto aunque no se encuentre en la base de datos de dRM. Reciba los resultados de la fracción de masa en mmol/g o mg/g, cuando se proporcione un peso molecular.
Generar y compartir informes
Con los informes generados automáticamente, obtendrá toda la información que necesita para revisar y confirmar sus resultados. Una vez aprobados, tendrá acceso a sus informes desde su panel de control en cualquier momento y podrá compartirlos fácilmente con sus colegas.
Revisión de registros de actividad para auditorías
En el portal ChemisTwin puede verse un registro de auditoría completo, y no es posible eliminar registros. Con esta información, puede confiar plenamente en la integridad y trazabilidad de sus actividades de análisis de RMN.
*Si está disponible, siempre se elegirá el grado de mayor calidad del producto físico equivalente y se indicará en cada hoja de información de los dRM
** Dependiendo de su velocidad de Internet, una búsqueda dirigida que incluya comparación debe tardar menos de 20 segundos, una búsqueda en la colección puede tardar más.
CÓMO UNIRSE
A través del formulario de registro, puede solicitar y conseguir acceso a una prueba gratuita sin compromiso que le ofrece 45 análisis gratis.
También ofrecemos sesiones de demostración durante las cuales podemos comentar cómo ChemisTwin™ podría funcionar en sus secuencias de trabajo específicas.
Recursos relacionados
- Article: ChemisTwin® Portal FAQ
Explore our FAQ section for quick answers to common questions about ChemisTwin ™ portal.
- Flyer: ChemisTwin® Portal
Your NMR assistant, automating tasks to streamline workflow, allowing focus on results.
- Flyer: Invitation for Beta Testing
Join the ChemisTwin™ portal digital revolution as a Beta tester to improve automated NMR interpretation and save time in chemistry.