Geles y tampones para electroforesis de proteínas
La electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE) y SDS-PAGE son técnicas comunes utilizadas para la separación de proteínas. Los geles de proteínas pueden moldearse a mano o comprarse como geles prefabricados para mayor comodidad. El porcentaje de acrilamida en el gel afecta a la resolución de las bandas de proteínas, de modo que los porcentajes más elevados de acrilamida útiles para resolver proteínas de bajo peso molecular y los porcentajes más bajos de acrilamida útiles para resolver bandas de proteínas de mayor peso molecular. Los geles de gradiente prefabricados cubren una gama más amplia de pesos moleculares. Tenemos a su disposición reactivos de gel moldeados a mano, geles prefabricados y los polvos de tampón de migración para cubrir sus requisitos analíticos.
Más información sobre
Products
Geles prefabricados Bis-Tris mPAGE®
Los geles prefabricados Bis-Tris mPAGE® proporcionan una excelente resolución de proteínas a un precio asequible. Al ofrecer una alta resolución de las bandas de proteínas, los geles mPAGE® requieren tiempos de migración más cortos y son compatibles con grandes volúmenes de muestras, lo que hace de los geles prefabricados mPAGE® una valiosa herramienta para la investigación proteica.
Características:
- Resolución lista para publicar a una fracción del coste
- Compatible con los tanques de electroforesis más conocidos
- Hasta 80 μl de muestra por pocillo
- Transferencia Western húmeda y semiseca eficiente
- Tiempo de migración hasta 15 minutos menor
- El pH neutro evita la modificación de las proteínas
- Duradero para evitar roturas durante el procesamiento posterior a la electroforesis
- Excelente compatibilidad con los populares equipos de migración de geles y tanques, como Thermo/Invitrogen, Bio-Rad® y otros
Disoluciones mPAGE® TurboMix para la preparación de geles bis-tris
Prepare sus propios geles de poliacrilamida utilizando los kits y las soluciones mPAGE® TurboMix Bis-Tris. Los kits mPAGE® TurboMix de preparación de geles bis-tris eliminan la variabilidad y la lentitud que implica el moldeo a mano de los geles al suministrar disoluciones tampón y de acrilamida premezcladas.
Características:
- Las disoluciones tampón de acrilamida premezcladas y listas para verter reducen el tiempo de preparación
- El protocolo Quick Cast permite la polimerización simultánea de geles de resolución y de apilamiento
- Las condiciones de migración a pH neutro producen una modificación reducida de las proteínas y bandas más agudas en comparación con los geles de Tris-glicina convencionales
- Dilución fácil a cualquier porcentaje requerido del gel de acrilamida entre el 8 % y el 15 % para separar proteínas de 6 kDa – 400 kDa de tamaño
- Electroforesis en tan sólo 20 minutos
- Vida útil del gel fundido más larga (3-4 semanas, con el almacenamiento adecuado)
Tampones de migración para geles Bis-Tris
Dos tampones que pueden utilizarse como tampones de migración para geles SDS-PAGE: MES y MOPS. MES tiene un pKa inferior al de MOPS, lo que permite tiempos de migración más rápidos. El tampón MES proporciona una mejor separación de las proteínas con pesos moleculares más bajos, mientras que el tampón MOPS proporciona una mejor separación a pesos moleculares más altos. Disponemos de polvos de tampón MES y MOPS para SDS para una preparación rápida y sencilla del tampón de migración para electroforesis en gel de proteínas.
Otros reactivos para el vertido manual de geles
Los geles de PAGE y SDS-PAGE pueden moldearse a mano utilizando acrilamida/bisacrilamida con TEMED y persulfato de amonio para polimerizar el gel. Los reactivos se preparan y se mezclan, y luego se vierten entre dos placas de vidrio para que polimericen. La acrilamida y la bisacrilamida son neurotóxicas en disolución, por lo que debe evitarse el contacto directo. Se dispone de TEMED de gran pureza, persulfato de amonio, bisacrilamida y acrilamida en polvo o en disolución para la fundición a mano de los geles.
Recursos relacionados
- Article: How to Run an mPAGE® Protein Gel Using a Bio-Rad Electrophoresis System
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
- Article: How to Run an mPAGE® Protein Gel Using an Invitrogen XCell Surelock® Mini-Cell Electrophoresis System
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
- Protocol: Protein Blotting Handbook
This handbook represents the collective expertise of application scientists and technical service specialists, reflecting their ongoing efforts to advance the field of protein blotting and detection.
- Brochure: Western Blotting Workflow
Explore our products designed to improve each step of the Western blotting workflow.
- Article: Western Blotting Protocol (Immunoblotting Protocol)
Protocolo de inmunoelectrotransferencia con las etapas del flujo de trabajo para diferentes procedimientos de transferencia, describiendo la transferencia electroforética de proteínas de los geles de poliacrilamida SDS a las membranas de nitrocelulosa. También conocido como protocolo de inmunotransferencia.