Electrosíntesis
La electrosíntesis, o síntesis electroquímica, es una técnica de síntesis que utiliza energía eléctrica para impulsar reacciones químicas y formar nuevos compuestos. La electroquímica tiene muchas ventajas, entre ellas, su novedosa reactividad, su elevada tolerancia de grupo funcional, su quimioselectividad y su capacidad de sintetizar compuestos muy funcionalizados o complejos que pueden ser difíciles de producir por otros medios. La síntesis electroorgánica puede generar intermediarios reactivos que son inestables o difíciles de aislar, y luego utilizar estos intermediarios para producir moléculas más complejas mediante otras reacciones electroquímicas. Además, el uso de electricidad sustituye los compuestos químicos tóxicos y costosos, lo que permite que la síntesis se complete con mayor eficiencia, más limpieza y menos gasto siguiendo los principios de la química verde.
Más información sobre
Productos
Plataforma de electrólisis SynLectroTM
Nuestra cartera de productos de electrosíntesis, consistente en cubetas de vidrio, tapones y manguitos de PTFE, portaelectrodos y electrodos, permite a los investigadores realizar reacciones electroquímicas con seguridad y eficiencia. Nuestra plataforma de productos SynLectro™ está diseñada para simplificar y normalizar la síntesis orgánica electroquímica, dependiendo de la reacción específica deseada y la escala de la reacción, desde la investigación hasta la producción.
Faraday Lab: estación de trabajo de electrosíntesis
Faraday Lab: La estación de trabajo de electrosíntesis es un controlador de potencia «enchufar y listo» para la síntesis electroquímica. Con tres tipos de experimentos (corriente constante, voltaje constante y CV) y la capacidad de guardar y exportar datos de reacción, Faraday Lab es su camino de entrada perfecto a la electrosíntesis. El Faraday Lab tiene compatibilidad universal con material de laboratorio y configuraciones de electrodos, incluida nuestra propia plataforma de electrólisis SynLectro™.
Recursos de productos relacionados
- Brochure: SynLectro™ Electrolysis Platform
Our SynLectro™ Electrolysis Platform is designed to simplify and standardize electrochemical organic synthesis at research and batch scale.
- Article: SynLectro™ Electrolysis Platform
Find out how to this platform simplifies and standardizes electrochemical organic synthesis to make it more efficient, cleaner and cheaper.
- Article: Visible-light Photoredox Catalysis
Photoredox chemistry is a powerful tool in organic synthesis. Find the right photoreactor for your experiment.
- Article: Acid and Base Chart — Table of Acids & Bases
Use this chart to find the relative strength of the most common acids and bases.
- Article: Aldol Condensation Reaction
Learn about this useful carbon-carbon bond-forming reaction first introduced by Charles Wurtz.
- Article: Greener Chemistry: Methods and Products for Amide Bond Formation
Explore our products for catalytic amidation technology to make your organic synthesis more sustainable.
- Article: Baeyer-Villiger Oxidation Reaction
Learn about the benefits, applications, and recent research for this useful reaction technique and explore our products.
- Article: Spirocyclic Building Blocks for Scaffold Assembly
Explore our suit of spirocyclic building blocks developed in collaboration with Professor Dr. Carreira and Spirochem.
- Article: Diels–Alder Reaction
Browse our products for cycloaddition and learn more about the applications of this reaction, which was awarded the Nobel prize in chemistry.
- Aldrichimica Acta: Pioneer Your Pathway Discovery
Take a deep dive into preparative batch-type electrosynthesis, reductive electrosynthesis, and emerging trends in organic electrocatalysis.