Espectrometría de masas
La espectrometría de masas (MS) es una técnica analítica que utiliza la relación masa a carga (m/z) para identificar compuestos en una muestra. El método identifica un compuesto mediante la determinación de su peso molecular y analizando su abundancia isotópica. Un espectrómetro de masas ioniza la muestra en iones gaseosos y luego identifica los iones por sus relaciones masa a carga y abundancia relativa.
Categorías destacadas
Explore nuestra selección de reactivos analíticos de gran calidad para química húmeda, cromatografía, espectroscopia, analítica, valoración, control de calidad del agua y electroquímica.
Elija entre placas para TLC clásicas con soportes de sílice, aluminio, vidrio y plástico, así como placas para HPTLC, placas para TLC y HPTLC de grado MS y placas para PLC.
Consiga separaciones precisas con nuestra extensa colección de columnas para HPLC. Mejore la retención, la resolución y la selectividad. Pídalas hoy mismo.
Hoy en día, la espectrometría de masas es un método de detección bien establecido que ofrece una multitud de ventajas, como la selectividad, la sensibilidad y el análisis de varias muestras.
Puede acoplarse a varias técnicas cromatográficas, como la cromatografía de líquidos, la cromatografía de capa fina, la cromatografía de gases o el plasma acoplado inductivamente. La espectrometría de masas es ampliamente utilizada en muchos campos de investigación y sectores, como las industrias farmacéutica y alimentaria, las clínicas sanitarias, los laboratorios de investigación clínica y los laboratorios forenses y medioambientales.
¿Cómo funciona la espectrometría de masas?
Un espectrómetro de masas funciona convirtiendo moléculas en iones y luego analizando la abundancia relativa de los iones generados. En la cámara de ionización de un espectrómetro de masas, cada molécula se ioniza para formar un ion molecular, que tiene un electrón menos que la molécula original. Los iones moleculares, o “cationes radicales”, experimentan luego fragmentación en iones que, a su vez, se vuelven a fragmentar y así sucesivamente. A partir de una muestra compleja, un espectrómetro de masas genera muchos iones, que son acelerados en un campo electromagnético y separados en función de sus relaciones masa a carga (m/z). El detector del instrumento registra los iones en proporción a su abundancia relativa y genera un espectro de masas de la molécula.
Aplicaciones de la espectrometría de masas
Debido a la sensibilidad de la espectrometría de masas, se utiliza mucho para medir pesos moleculares muy bajos a concentraciones extremadamente bajas, por debajo de nanogramos por mililitro (ng/ml). La capacidad de combinar la espectrometría de masas con otras técnicas de separación, como la electroforesis capilar, la GC y la HPLC, la convierte en una herramienta analítica versátil para la separación e identificación simultáneas de los analitos.
Entre las aplicaciones típicas de la espectrometría de masas se cuentan:
- El análisis de las secuencias aminoacídicas de proteínas y péptidos
- La evaluación de las impurezas durante el desarrollo de fármacos
- La evaluación de la pureza de los principios farmacéuticos activos
- El análisis sistemático de drogas en orina, sangre y cabello
- La detección de trastornos hereditarios de aminoácidos, ácidos grasos y biosíntesis orgánica
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Artículos relacionados
- Learn more about Mass Spectrometry or MS including what it is, what it is used for and how it works.
- We present a fast and robust HPLC-MS/MS method that can be used for Remdesivir and three structural antiviral analogues
- One of the most important aspects of our ultra-pure MALDI matrix substances is their ability to dissolve rapidly and completely; a brief vortex mixing is typically sufficient.
- Vea los datos que demuestran cómo el agua ultrapura Milli-Q® cumple los estrictos requisitos de pureza para análisis fiables de oligoelementos de muestras ambientales.
- Las impurezas elementales en los productos farmacéuticos deben supervisarse y controlarse en todas las etapas del desarrollo y la producción. Para el análisis de oligoelementos mediante ICP-MS e ICP-OES se recomienda agua ultrapura producida por un sistema de purificación de agua Milli-Q® .
- Ver todo (68)
Protocolos relacionados
- An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).
- A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.
- A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.
- IFRA method introduces new CRMs for allergenic fragrances, analyzed by GC with ionic liquid capillary column for selectivity.
- Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.
- Ver todo (74)
Encuentre más artículos y protocolos
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a [email protected]