Patrones de biomarcadores y metabolitos
Los biomarcadores son moléculas biológicas presentes en la sangre, los líquidos corporales o los tejidos que actúan como indicadores medibles de procesos o afecciones biológicas. En función de su finalidad en un proceso biológico o una respuesta terapéutica, los biomarcadores se clasifican principalmente en biomarcadores de susceptibilidad o riesgo, biomarcadores de diagnóstico, biomarcadores de seguimiento, biomarcadores de pronóstico, biomarcadores predictivos, biomarcadores farmacodinámicos y biomarcadores de seguridad.
Los metabolitos, como aminoácidos, lípidos, péptidos, ácidos nucleicos, carbohidratos, vitaminas y minerales, son pequeñas moléculas producidas como intermediarios o productos finales de reacciones metabólicas, y el estudio de estas moléculas dentro de las células, los tejidos, los órganos y los líquidos biológicos se conoce como metabolómica. Los metabolitos se clasifican en primarios o secundarios, y endógenos o exógenos, en función de su papel en los procesos fisiológicos, los estados mórbidos y su origen dentro o fuera del organismo.
Los patrones de metabolitos y biomarcadores son herramientas indispensables en las pruebas clínicas y diagnósticas, ya que proporcionan información esencial sobre el estado metabólico y la progresión de la enfermedad, lo que permite un diagnóstico y un pronóstico precisos, y estrategias de tratamiento personalizadas. Para lograrlo, es crucial el uso de referencias de metabolitos y biomarcadores de alta calidad, ya que garantizan la precisión, la uniformidad y la reproducibilidad de los resultados analíticos, mejorando así la fiabilidad de las decisiones clínicas y los resultados experimentales.
Ofrecemos una amplia gama de materiales de referencia de metabolitos y biomarcadores adaptados a las pruebas de metabolómica y biomarcadores basadas en la espectrometría de masas. Los patrones de metabolitos son adecuados para su uso en todo tipo de pruebas de metabolitos, como las pruebas de panel metabólico, las pruebas de panel metabólico básico, las pruebas de cribado neonatal y las pruebas de detección de errores innatos del metabolismo. Nuestros materiales de referencia para biomarcadores son compatibles también con diferentes métodos de análisis de biomarcadores y pruebas de biomarcadores, como el análisis de biomarcadores del alcohol, el análisis de biomarcadores para deportistas, el análisis de biomarcadores de la inflamación y los de biomarcadores para el cáncer, entre otros.
Nuestros productos son compatibles con diversas aplicaciones, como la elaboración de perfiles metabólicos, las pruebas clínicas y diagnósticas, el análisis de dianas para la identificación de nuevos biomarcadores, la investigación farmacéutica y la endocrinología. Nuestra colección contiene compuestos endógenos clínicamente significativos, como los productos para NIPT y oncología Seraseq® para genómica, así como metabolitos clave como aminoácidos, lípidos, carbohidratos, ácidos biliares, vitamina D, catecolaminas, neurotransmisores y hormonas relacionadas con la salud masculina, femenina, neonatal y del tiroides.
Visión general de la sección
- Materiales de referencia para pruebas NIPT Seraseq®
- Materiales de referencia para pruebas de cáncer mediante NGS Seraseq®
- Materiales de referencia para pruebas hormonales
- Materiales de referencia de los metabolitos aminoacídicos
- Materiales de referencia para la hidroxivitamina D
- Materiales de referencia para catecolaminas y aminas biógenas
Products
Recursos de productos relacionados
- Brochure: Diagnostic Metabolites
Reference Materials for newborn screening & detection of metabolic diseases.
Materiales de referencia para pruebas NIPT Seraseq®
Los materiales de referencia para NIPT Seraseq® son controles de alta calidad similares a los pacientes, diseñados para propiciar la secuencia de trabajo completa de análisis prenatales atraumáticos (NIPT), desde el desarrollo del ensayo hasta el control de calidad sistemático. Derivados del plasma materno e imitando muestras clínicas, preservan las características nativas del l ADN libre circulante (cfADN) fetal y materno, para garantizar la compatibilidad con diversas tecnologías y plataformas de análisis, comos los métodos de estimación de la fracción fetal basados en el genoma completo (WG) y la SNP. Estos materiales de referencia proporcionan una amplia cobertura, que abarca aneuploidías comunes como las trisomías 21, 18 y 13, y anomalías de los cromosomas sexuales como la microdeleción 22q11. Fabricados conforme a las cGMP en instalaciones con certificación ISO 13485, los materiales de referencia para NIPT Seraseq® garantizan la constancia de lote a lote y tienen una larga vida útil, proporcionando estabilidad y fiabilidad. Además, el práctico formato de vial único que simula el plasma, permite una fácil integración en el flujo de trabajo de las pruebas NIPT.
Materiales de referencia para pruebas de cáncer mediante NGS Seraseq®
Los productos de oncología Seraseq® proporcionan un conjunto completo de materiales de referencia diseñados para propiciar el desarrollo, la validación y el control de los ensayos de secuenciación masiva, o de nueva generación, (NGS) en oncología de precisión. Estos materiales para pruebas múltiples, similares a los del paciente, están disponibles en varios formatos, como ADN, ARN y ADN tumoral circulante (ctADN), y cubren una amplia gama de tipos de variantes como SNV, INDEL, CNV, SV y fusiones de ARN. Ideales para perfilado tumoral, inmunooncología, biopsia líquida y supervisión de enfermedades, los materiales de referencia para oncología Seraseq® garantizan uniformidad, reproducibilidad y confianza en los resultados, lo que los convierte en una opción líder para avanzar en el diagnóstico del cáncer y en las estrategias de tratamiento personalizado.
Materiales de referencia para pruebas hormonales
Nuestra amplia selección de materiales de referencia hormonales consiste en las disoluciones de material de referencia certificado (CRM) Cerilliant® y patrones analíticos VETRANAL® para la detección precisa y reproducible de metabolitos hormonales. Estos patrones están disponibles tanto en forma pura como en disolución, compatibles con los análisis mediante HPLC y GC, garantizando resultados fiables y precisos.
Materiales de referencia de los metabolitos aminoacídicos
Ofrecemos una amplia selección de patrones analíticos y materiales de referencia certificados (CRM) para aminoácidos, incluidos patrones internos nativos y marcados con isótopos estables. Nuestros productos están disponibles como disoluciones individuales o mezclas multianalito, optimizadas para utilizar en plataformas GC/MS y LC/MS.
Nuestros materiales de referencia certificados TraceCERT® proporcionan resultados uniformes y fiables para diversas aplicaciones cuantitativas, como la preparación de patrones internos, las pruebas de idoneidad del sistema, la verificación de la linealidad y los ensayos de rendimiento. El formato estable de la disolución cuantitativa garantiza la facilidad de uso, la reducción de los residuos y el aumento de la eficiencia, con valores de concentración certificados que proporcionan una mayor uniformidad y precisión en entornos clínicos y experimentales.
Materiales de referencia para la hidroxivitamina D
La 25-hidroxivitamina D es un metabolito estable y muy reconocido que se utiliza para evaluar clínicamente los niveles sanguíneos de vitamina D. Nuestra gama de patrones de 25-hidroxivitamina D consta de disoluciones de materiales de referencia certificados, disponibles tanto en forma nativa como marcada con isótopos, lo que garantiza la precisión y la fiabilidad de los análisis clínicos.
Materiales de referencia para catecolaminas y aminas biógenas
Las catecolaminas son aminas producidas por las glándulas suprarrenales, que actúan como hormonas y como neurotransmisores. Las principales catecolaminas son la dopamina, la epinefrina (adrenalina) y la norepinefrina (noradrenalina), todas ellas derivadas del aminoácido L-tirosina. Ofrecemos una amplia gama de materiales de referencia certificados (CRM) para metabolitos de catecolaminas, disponibles en disoluciones de uno y varios componentes, para propiciar análisis clínicos precisos.