1724849
USP
Zoledronic Acid Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1-Hydroxy-2-[1-(2-hydroxy-2,2-diphosphonoethyl)-1H-imidazol-3-ium-3-yl]-1-phosphonoethylphosphonate
About This Item
Productos recomendados
familia API
zoledronic acid
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)