1718020
USP
Voriconazole Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(2S,3R)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(5-fluoropyrimidin-4-yl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol, epi-Voriconazole
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
voriconazole
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1c(ncnc1)[C@H]([C@@](O)(C[n]3ncnc3)c2c(cc(cc2)F)F)C
InChI
1S/C16H14F3N5O/c1-10(15-14(19)5-20-7-22-15)16(25,6-24-9-21-8-23-24)12-3-2-11(17)4-13(12)18/h2-5,7-10,25H,6H2,1H3/t10-,16+/m1/s1
Clave InChI
BCEHBSKCWLPMDN-HWPZZCPQSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)