1698002
USP
Tris Base
pharmaceutical primary standard, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Trometamol, Tris
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Tromethamine, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
tromethamine, trometamol
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Clave InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Tromethamine for Injection
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)