1667938
USP
Tizanidine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1-Acetyl-2-imidazolidinethione
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
tizanidine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
S=C1N(CCN1)C(=O)C
InChI
1S/C5H8N2OS/c1-4(8)7-3-2-6-5(7)9/h2-3H2,1H3,(H,6,9)
Clave InChI
XGAVQYNYNMJURR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Tizanidine Hydrochloride
- Tizanidine Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)