1617430
USP
Sotalol Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Deoxysotalol hydrochloride
About This Item
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
sotalol
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(Nc1ccc(cc1)CCNC(C)C)C.Cl
InChI
1S/C12H20N2O2S.ClH/c1-10(2)13-9-8-11-4-6-12(7-5-11)14-17(3,15)16;/h4-7,10,13-14H,8-9H2,1-3H3;1H
Clave InChI
GPOMQHDZXSGJKB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Sotalol Hydrochloride
- Sotalol Hydrochloride Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)