1598020
USP
Rabeprazole Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1-(1H-Benzimidazol-2-yl)-3-methyl-4-oxo-1,4-dihydropyridine-2-carboxylic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
rabeprazole
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[n]3(c(c([c](cc3)=O)C)C(=O)O)c1[nH]c2c(n1)cccc2
InChI
1S/C14H11N3O3/c1-8-11(18)6-7-17(12(8)13(19)20)14-15-9-4-2-3-5-10(9)16-14/h2-7H,1H3,(H,15,16)(H,19,20)
Clave InChI
CBHQVBYUZFZICT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)