1551128
USP
Fosfato de potasio dibasic
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Fosfato de dipotasio, Hidrogenofosfato de dipotasio, sec -Fosfato de potasio
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
dibasic potassium phosphate
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)