Documentos clave
1548087
USP
Ponceau 4R
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-((4-sulfo-1-naphthalenyl)azo) trisodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H11N2Na3O10S3
Peso molecular:
604.47
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
familia API
ponceau 4r
envase
pkg of 50 mg
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicación
Ponceau 4R USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)