1463279
USP
Nicardipine Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Bis{2-[benzyl(methyl)amino]ethyl} 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
familia API
nicardipine
envase
pkg of 10 mg
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecules)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)