1449722
USP
Nadolol Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(2RS,3SR)-5-(2-Hydroxy-3-methoxypropoxy)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2,3-diol
About This Item
Productos recomendados
familia API
nadolol
envase
pkg of 25 mg
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)