1354207
USP
Isradipine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
4-(4-Benzofurazanyl)-1,-4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid methyl 1-methylethyl ester
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
isradipine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc3nonc23)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C19H21N3O5/c1-9(2)26-19(24)15-11(4)20-10(3)14(18(23)25-5)16(15)12-7-6-8-13-17(12)22-27-21-13/h6-9,16,20H,1-5H3
Clave InChI
HMJIYCCIJYRONP-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779)
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Isradipine Capsules
- Isradipine Compounded Oral Suspension
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)