1281001
USP
Fluphenazine enanthate dihydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-[4-[3-[2-(Trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazinyl]ethyl heptanoate dihydrochloride
About This Item
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
fluphenazine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descripción general
Aplicación
Also, for use with USP monograph such as Fluphenazine Enanthate
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)