1277037
USP
Fluorescein Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
fluorescein
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1c(ccc(c1)O)C(=O)c2c(cccc2)C(=O)O
InChI
1S/C14H10O5/c15-8-5-6-11(12(16)7-8)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7,15-16H,(H,18,19)
Clave InChI
KIEFFPFIBREPIX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Fluorescein Injection
- Fluorescein Sodium
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)