1269017
USP
Evening primrose oil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Oenothera biennis oil
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
evening primrose
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)