1237622
USP
Sodium 5-(diphenylphosphinoyl)pentanoate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
5-(Diphenylphosphinoyl)pentanoic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
travoprost, latanoprost
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[Na+].[P](=O)(CCCCC(=O)[O-])(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C17H19O3P.Na/c18-17(19)13-7-8-14-21(20,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16;/h1-6,9-12H,7-8,13-14H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
Clave InChI
FPELTQBQNWIJFD-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)