1224620
USP
Docosahexaenoic acid ethyl ester
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid ethyl ester
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
docosahexaenoic acid ethyl ester
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O(CC)C(=O)CC\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\CC
InChI
1S/C24H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18,20-21H,3-4,7,10,13,16,19,22-23H2,1-2H3/b6-5+,9-8+,12-11+,15-14+,18-17+,21-20+
Clave InChI
ITNKVODZACVXDS-YATCGRJWSA-N
Descripción general
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)