1118394
USP
Chloroquine Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
4-((7-Chloroquinolin-4-yl)amino)-N,N-diethylpentan-1-amine oxide sulfate salt
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
familia API
chloroquine
Formulario
powder
envase
pkg of 15 mg
fabricante / nombre comercial
USP
condiciones de almacenamiento
protect from light
color
yellow
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
Chloroquine Phosphate HPLC Assay meets system suitability criteria with good resolution, reproducibility, and sensitivity.
Chloroquine Phosphate HPLC Assay meets system suitability criteria with good resolution, reproducibility, and sensitivity.
Chloroquine Phosphate HPLC Assay meets system suitability criteria with good resolution, reproducibility, and sensitivity.
Chloroquine Phosphate HPLC Assay meets system suitability criteria with good resolution, reproducibility, and sensitivity.