1099041
USP
Cephalexin Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
3-Hydroxy-4-methylthiophen-2(5H)-one
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
cephalexin
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C5H6O2S/c1-3-2-8-5(7)4(3)6/h6H,2H2,1H3
Clave InChI
JYGDHIPTFIMTTN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)