1090739
USP
Capecitabine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2′,3′-O-Carbonyl-5′-deoxy-5-fluoro-N4-(pentyloxycarbonyl)cytidine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
capecitabine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC1=CN(C(=O)N=C1NC(=O)OCCCCC)[C@@H]2O[C@@H](C3OC(=O)O[C@@H]32)C
InChI
1S/C16H20FN3O7/c1-3-4-5-6-24-15(22)19-12-9(17)7-20(14(21)18-12)13-11-10(8(2)25-13)26-16(23)27-11/h7-8,10-11,13H,3-6H2,1-2H3,(H,18,19,21,22)/t8-,10?,11+,13-/m1/s1
Clave InChI
VTAMAYSBXXKQPB-IZSYJUOESA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)