1048630
USP
Benazepril Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(3S)-3-[[(1R)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
benazepril
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.N1(c2c(cccc2)CC[C@@H](C1=O)N[C@H](CCc3ccccc3)C(=O)OCC)CC(=O)O
InChI
1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20+;/m0./s1
Clave InChI
VPSRQEHTHIMDQM-CMXBXVFLSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Benazepril Hydrochloride Tablets
- Benazepril Hydrochloride
- Benazepril Hydrochloride and Hydrochlorothiazide Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)