1029909
USP
Ammonio methacrylate copolymer type A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
ammonio methacrylate copolymer, copolymers
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[Cl-].[N+](CCOC(=O)C(=C)C)(C)(C)C.O(CC)C(=O)C=C.O(C)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C9H18NO2.2C5H8O2.ClH/c1-8(2)9(11)12-7-6-10(3,4)5;1-4(2)5(6)7-3;1-3-5(6)7-4-2;/h1,6-7H2,2-5H3;1H2,2-3H3;3H,1,4H2,2H3;1H/q+1;;;/p-1
Clave InChI
FSXVSUSRJXIJHB-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Ammonio Methacrylate Copolymer
- Ammonio Methacrylate Copolymer Dispersion
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)