1012688
USP
Ethanol solution
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Ethanol solution, Ethyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Aztreonam
- Phenytoin Sodium Injection
- Dexamethasone Sodium Phosphate
- Dyphylline and Guaifenesin Oral Solution
- Theophylline Oral Solution
- Choline C 11 Injection
- Fludeoxyglucose F 18 Injection
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)