1012495
USP
beta-Alanine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
β-Alanine, β-Ala, 3-Aminopropionic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
beta-alanine
fabricante / nombre comercial
USP
mp
202 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
Clave InChI
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)