Documentos clave
Z777310
Supelco
Zenix®-C SEC-150 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, diol bonding phase
Sinónimos:
Zenix®-C SEC-150 Gel Filtration Column, 3 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Zenix®-C SEC-150 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiales
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L59
Línea del producto
Zenix®
mol peso
500-150,000
Características
endcapped: no
envase
pkg of 1 unit
fabricante / nombre comercial
Sepax 233150-4615
Parámetros
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
impurezas
<10 ppm metals
Matriz
spherical silica particle platform
grupo activo de la matriz
diol bonding phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
150 Å pore size
Intervalo de pH operativo
2.0-8.5
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
The bonded phase in Zenix-C SEC columns is more polar than the hydrophilic phase used in Zenix columns, making Zenix-C columns better suited for the gel filtration analysis of more hydrophobic bioopolymers such as membrane proteins and pegylated antibodies. Both Zenix-C and Zenix columns are based on the same high efficiency 3 micron particles and each product line is available in the same wide range of pore sizes to tailor the optimal pore size to the hydrodynamic radius of the biopolymer of interest.
Zenix User Manual
Información legal
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)