Documentos clave
Z777301
Unix SEC-300 (1.8 µm) UHPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 4.0 mm, neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
About This Item
Código UNSPSC:
41115730
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Unix SEC Guard Cartridge with Holder, SEC-300, L × I.D. 1 cm × 4.0 mm, 1.8 μm particle size
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L59
Línea del producto
Unix
envase
1 ea of
técnicas
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 4.0 mm
Matriz
fully porous particle
tamaño de partícula
1.8 μm
tamaño de poro
200 Å pore size
pH operativo
2-8.5
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Información legal
Unix is a trademark of Sepax Technologies
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)