Z777242
Proteomix® WAX-NP10 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Proteomix® WAX-NP10 Weak Anion Exchange Column, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size, PEEK
material
PEEK
product line
Proteomix®
manufacturer/tradename
Sepax 404NP10P-4625
packaging
1 ea of
parameter
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
matrix
spherical PS-DVB
polymeric
matrix active group
weak anion exchange phase
particle size
10 μm
pore size
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
separation technique
anion exchange
Categorías relacionadas
General description
Proteomix User Manual
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)