Z777180
Proteomix® WCX-NP1.7 (1.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, stainless steel
About This Item
product name
Proteomix® WCX-NP1.7 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 1.7 μm particle size, stainless steel
material
stainless steel
product line
Proteomix®
manufacturer/tradename
Sepax 402NP2-4605
packaging
1 ea of
parameter
69 Mpa max. pressure (10000 psi)
80 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
5 cm × 4.6 mm
matrix
spherical PS-DVB
polymeric
matrix active group
weak cation exchange phase
particle size
1.7 μm
pore size
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
separation technique
cation exchange
General description
Proteomix User Manual
Legal Information
Application
guard column
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.