Z777002
Zenix® SEC-100 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 1 mm, hydrophilic polymer phase
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Zenix® SEC-100 Gel Filtration Column, 3μm, L × I.D. 30 cm × 1 mm, 3 μm particle size, stainless steel
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L59
Línea del producto
Zenix®
mol peso
100-100,000
fabricante / nombre comercial
Sepax 213100-1030
envase
1 ea of
Parámetros
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 1 mm
impurezas
<10 ppm metals
Matriz
spherical silica
fully porous particle
grupo activo de la matriz
hydrophilic polymer phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
100 Å
Intervalo de pH operativo
2.0-8.5
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Zenix User Manual
Información legal
precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)