PHR9051
DL-Kynurenine
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
(2RS)-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid, 2-Amino-3-(2-aminobenzoyl)propionic acid, 2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutyric acid
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
familia API
kynurenic acid
Línea del producto
TraceCERT®
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
~235 °C (dec.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
cadena SMILES
NC(CC(=O)c1ccccc1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O3/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15)
Clave InChI
YGPSJZOEDVAXAB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Aplicación
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)