PHL89809
Tiliroside
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Astragalin 6"-trans-p-coumarate, Kaempferol 3-O-β-D-(6″-O-(E)-p-coumaroyl)glucopyranoside, Potengriffioside A
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](COC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2)O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(O)cc(O)c4C3=O)c5ccc(O)cc5)[C@@H]1O
InChI
1S/C30H26O13/c31-16-6-1-14(2-7-16)3-10-22(35)40-13-21-24(36)26(38)27(39)30(42-21)43-29-25(37)23-19(34)11-18(33)12-20(23)41-28(29)15-4-8-17(32)9-5-15/h1-12,21,24,26-27,30-34,36,38-39H,13H2/b10-3+/t21-,24-,26+,27-,30+/m1/s1
InChI key
DVGGLGXQSFURLP-VWMSDXGPSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?