Merck
PHL85751
Isorhoifolin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4′,5,7-Trihydroxyflavone 7-rutinoside, Apigenin 7-rutinoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H30O14
Número de CAS:
Peso molecular:
578.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)OC[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)O)Oc3cc4[o]c(c[c](c4c(c3)O)=O)c5ccc(cc5)O
InChI
1S/C27H30O14/c1-10-20(31)22(33)24(35)26(38-10)37-9-18-21(32)23(34)25(36)27(41-18)39-13-6-14(29)19-15(30)8-16(40-17(19)7-13)11-2-4-12(28)5-3-11/h2-8,10,18,20-29,31-36H,9H2,1H3/t10-,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27+/m0/s1
Clave InChI
FKIYLTVJPDLUDL-SLNHTJRHSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea mentha
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)