Documentos clave
PHL82534
Eupalitin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3,4′,5-Trihydroxy-6,7-dimethoxyflavone, 3,5-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,7-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3,5-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,7-dimethoxychromen-4-one, Betuletol, Eupaletin
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
O=C1C(O)=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(OC)=C(OC)C(O)=C31
InChI
1S/C17H14O7/c1-22-11-7-10-12(14(20)17(11)23-2)13(19)15(21)16(24-10)8-3-5-9(18)6-4-8/h3-7,18,20-21H,1-2H3
InChI key
KWMAWXWUGIEVDG-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)