IP336HMSUE
Sulfur in heavy mineral oil, IP 336
Calibration Set E
About This Item
grade
certified reference material
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
petroleum
format
matrix material
Categorías relacionadas
Components
Set E
Blank, 0.03% (300ppm), 0.05% (500ppm), 0.07% (700ppm), 0.1% (1000ppm), 0.3% (3000ppm), 0.5% (5000ppm). 100 mL ea.
Blank, 0.03% (300ppm), 0.05% (500ppm), 0.07% (700ppm), 0.1% (1000ppm), 0.3% (3000ppm), 0.5% (5000ppm). 100 mL ea.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
170.6 °F
flash_point_c
77 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)