G005934
GC Analysis of Volatiles in New Residential Carpet on SPB®-HAP after Collection/Desorption using Carbotrap® 300 Tube
suitable for GC, application for air monitoring
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
sample/matrix: 0.5 g new residential carpet
thermal desorption tube: Carbotrap® 300 Glass-Fritted Thermal Desorption Tube, 1/4 in O.D. x 3.5 in L
dry purge: 15 min
desorption process: 350 °C with 10 min hold
transfer line/valve temp.: 180 °C
column: SPB®-HAP, 60 m x 0.32 mm I.D., 4 μm (25020-U)
oven: 40 °C (3 min), 12 °C/min to 200 °C (20 min)
detector: MSD
MSD interface: 210 °C
carrier gas: helium
idoneidad
application for air monitoring
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Nota de análisis
Información legal
Analito
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)