Documentos clave
G005679
HPLC Analysis of Bile Acids on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express C18, 5 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53826-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate, pH 4 (adjusted with acetic acid); [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
gradient: 20 to 100% B in 10 min
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(-) in SIR mode
injection: 5 μL
sample: 10 μg/mL
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
clinical
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Dehydrocholic acid
    Cholic acid
    Chenodeoxycholic acid
    Deoxycholic acid
    Lithocholic acid
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)