Documentos clave
G005665
HPLC Analysis of Aminopterin and Related Compounds on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53829-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate, pH 3.0; [B] acetonitrile; (90:10, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 5 μL
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Nota de análisis
This application demonstrates the suitability of the Ascentis C18 for the analysis of aminopterin, folic acid and methotrexate. Structures along with the optimized chromatogram obtained on the Ascentis Express C18 are presented
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Aminopterin
    Folic acid
    Methotrexate
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)