G005164
HPLC Analysis of Miconazole Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] 20 mM ammonium acetate, pH 4.0; (25:75, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: miconazole, 1 mg/mL in acetonitrile:water (50:50)
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
Analito
Estándar
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)