Documentos clave
G005053
GC Analysis of Amphetamine Enantiomers (N-Trifluoroacetyl Derivative) on Astec® CHIRALDEX G-PN
suitable for GC
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: Astec CHIRALDEX G-PN, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (74033AST)
oven: 130 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
inj. temp.: 250 °C
liner: 4 mm I.D., double taper
sample: peak 1: l-amphetamine (N-TFA)
peak 2: d-amphetamine (N-TFA)
aplicaciones
clinical
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Nota de análisis
Achieve elution order reversal (d,l) by using CHIRALDEX G-DP column, 140 °C (see G005151).
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Aplicación
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)