Key Documents
G004684
HPLC Analysis of Ancymidol Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP
application for HPLC
About This Item
technique(s)
HPLC: suitable
test parameters
column: CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium acetate, pH 6.0; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
suitability
application for HPLC
application(s)
agriculture
Legal Information
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Ancymidol
analytical column
Referencia del producto
Descripción
Precios
standard
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)