Key Documents
G004636
HPLC Analysis of Sotalol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
application for HPLC
About This Item
technique(s)
HPLC: suitable
test parameters
column: CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] acetic acid; [C] triethylamine; (99.98:0.01:0.01, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
suitability
application for HPLC
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Legal Information
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analito
Descripción
    (±)-Sotalol hydrochloride, ≥98% (TLC), powder
Analytical column
Referencia del producto
Descripción
Precios
Application
Referencia del producto
Descripción
Precios
Standard
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)