EURM014
Single stranded RNA (ssRNA)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)